Merck
ENA402268125
Enamine
2-(4-aminobenzenesulfonyl)ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
Numer MDL:
mp
98-101
Iupac Name
2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)13(11,12)6-5-10/h1-4,10H,5-6,9H2
Klucz InChI
CSCNRHJJGXZFGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77616
Melting Point
98-101
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77616
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)