Merck
ENA402267655
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-isopropoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-6(2)10-5-3-4-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
QEILUWNNSOGIFP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)