Merck
ENA402267635
Enamine
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.52
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
FDVSBPVGYUMGND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132320
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)