Merck
ENA402267155
Enamine
6-amino-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-130932-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.3
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-130932-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-amino-N-(tert-butyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-9(2,3)12-15(13,14)7-4-5-8(10)11-6-7/h4-6,12H,1-3H3,(H2,10,11)
Klucz InChI
HPDHKHFOADQBPP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)