Merck
ENA402267151
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
Wybierz wielkość
100 MG
781,65 zł
250 MG
1033,20 zł
500 MG
1787,85 zł
1 G
2343,60 zł
2.5 G
4396,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-130926-100MG
781,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
781,65 zł
250 MG
1033,20 zł
500 MG
1787,85 zł
1 G
2343,60 zł
2.5 G
4396,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-130926-100MG
781,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H16O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-9,12H,1-3H3
Klucz InChI
LPWMXVJCBUKVQH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130926
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)