Merck
ENA402267007
Enamine
2-amino-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.51
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BrN3O2.ClH/c7-4-1-9-10(2-4)3-5(8)6(11)12;/h1-2,5H,3,8H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
SXPCSCUDXNSDJM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132993
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132993
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)