Merck
ENA402266994
Enamine
2-iodopyrimidine-5-carbaldehyde
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-132765-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
1 G
4578,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-132765-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-iodopyrimidine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3IN2O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H
Klucz InChI
FDKACNIPNNUNEC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132765
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132765
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)