Merck
ENA394768209
Enamine
5-bromo-8-chloroquinolin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.52
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-8-chloro-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(12)13-9/h1-4H,(H2,12,13)
Klucz InChI
JHGIODPOTYTBKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130509
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)