Merck
ENA394767990
Enamine
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.23
Numer MDL:
Iupac Name
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-2-12-7-4-3-6(5-9-7)13(8,10)11/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,10,11)
Klucz InChI
LZCZNRYQZPZYRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)