Merck
ENA394767577
Enamine
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.31
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-9-7-8-10(12(9,2)3)5-4-6-11(13)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
LYFXCRCUENNESS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128888
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128888
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)