Merck
ENA394767526
Enamine
(1,4-dimethylpiperidin-4-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-8(7-9)3-5-10(2)6-4-8/h3-7,9H2,1-2H3
Klucz InChI
KLICKMOJMSMPFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128738
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128738
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)