Merck
ENA394767422
Enamine
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.27
Numer MDL:
mp
141-142
Iupac Name
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(18)12-8-4-5-9-13(12)16-15(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,19)(H,17,18)
Klucz InChI
CTJMTYUXEWDGEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Melting Point
141-142
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)