Merck
ENA394767149
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
Klucz InChI
BAOQAPMRTVBEKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127853
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)