Merck
ENA394767056
Enamine
2-cyclopropyl-3-methylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2/c1-8-12(14(16)17)10-4-2-3-5-11(10)15-13(8)9-6-7-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
CPPAWELHXWHSFP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126687
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126687
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)