Merck
ENA390552665
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.2
Numer MDL:
mp
101-102
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c10-7-9-6-8(11-7)4-2-1-3-5-8/h1-6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
JSKHUKHPFPVCJW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127501
Melting Point
101-102
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127501
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)