Merck
ENA390552656
Enamine
methyl 4-propanoyloxane-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-propionyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-3-8(11)10(9(12)13-2)4-6-14-7-5-10/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
UGDPPIJGLQLOQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)