Merck
ENA390552587
Enamine
3-ethyl-2-methylquinolin-4-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1003,95 zł
250 MG
1349,10 zł
500 MG
2378,70 zł
1 G
3057,30 zł
2.5 G
5812,65 zł
5 G
8497,80 zł
10 G
12 505,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-127321-100MG
1003,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1003,95 zł
250 MG
1349,10 zł
500 MG
2378,70 zł
1 G
3057,30 zł
2.5 G
5812,65 zł
5 G
8497,80 zł
10 G
12 505,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-127321-100MG
1003,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
290-295
Iupac Name
3-ethyl-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-3-9-8(2)13-11-7-5-4-6-10(11)12(9)14/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
UUDYPKCYYIOUJD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321
Melting Point
290-295
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127321
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)