Merck
ENA390347178
Enamine
4-phenylpyrimidin-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
Numer MDL:
mp
113-115
Iupac Name
4-phenyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-9-6-12-7-13-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,11H2
Klucz InChI
DQFRFPWGQVAOMT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125714
Melting Point
113-115
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125714
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)