Merck
ENA390347069
Enamine
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c9-3-7-8-6(4-10-7)5-1-2-5/h4-5,9H,1-3H2
Klucz InChI
BKDYOUFIADRAQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)