Merck
ENA390346960
Enamine
3-methyl-N-[2-(5-sulfamoylthiophen-2-yl)ethyl]butanamide
Wybierz wielkość
100 MG
842,40 zł
250 MG
1205,10 zł
500 MG
2263,95 zł
1 G
2942,55 zł
2.5 G
5756,40 zł
5 G
8523,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-125224-100MG
842,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
842,40 zł
250 MG
1205,10 zł
500 MG
2263,95 zł
1 G
2942,55 zł
2.5 G
5756,40 zł
5 G
8523,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.41
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-125224-100MG
842,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
N-{2-[5-(aminosulfonyl)-2-thienyl]ethyl}-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C11H18N2O3S2/c1-8(2)7-10(14)13-6-5-9-3-4-11(17-9)18(12,15)16/h3-4,8H,5-7H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
Klucz InChI
FJVHAEZGSPGQAN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)