Merck
ENA390346947
Enamine
{octahydropyrido[2,1-c]morpholin-3-yl}methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer MDL:
Iupac Name
octahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazin-3-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-5-9-6-11-4-2-1-3-8(11)7-12-9/h8-9H,1-7,10H2
Klucz InChI
HGHFOXXRWZPFQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120603
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120603
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)