Merck
ENA390346887
Enamine
6-aminopyridine-2-carboximidamide dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
Numer MDL:
Iupac Name
6-aminopicolinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.2ClH/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9;;/h1-3H,(H2,7,10)(H3,8,9);2*1H
Klucz InChI
OBEYEYNJKKZYAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)