Merck
ENA390346808
Enamine
5-(aminomethyl)naphthalen-1-ol hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(aminomethyl)naphthalen-1-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H11NO.BrH/c12-7-8-3-1-5-10-9(8)4-2-6-11(10)13;/h1-6,13H,7,12H2;1H
Klucz InChI
WUYQARUHAZXIPD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125214
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125214
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)