Merck
ENA388700878
Enamine
benzyl[1-(furan-2-yl)ethyl]amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.27
Numer MDL:
Iupac Name
N-benzyl-1-(2-furyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-11(13-8-5-9-15-13)14-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9,11,14H,10H2,1H3
Klucz InChI
MVUROKMDHJEIHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32628
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)