Merck
ENA388700746
Enamine
2-amino-5-hydroxybenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
mp
151-152
Iupac Name
2-amino-5-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-6-2-1-4(10)3-5(6)7(9)11/h1-3,10H,8H2,(H2,9,11)
Klucz InChI
XFIDBHAYACHAFV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Melting Point
151-152
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)