Merck
ENA388700725
Enamine
N-[2-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.26
Numer MDL:
mp
99-101
Iupac Name
N-[2-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-9(14)12-5-3-11(4-6-12)7-8-13-10(2)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,15)
Klucz InChI
MWPMMSVYHPAOIO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124709
Melting Point
99-101
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124709
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)