Merck
ENA388700554
Enamine
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.21
Numer MDL:
mp
72-74
Iupac Name
N-(1-cyano-1-methylethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2S/c1-5(2,4-6)7-10(3,8)9/h7H,1-3H3
Klucz InChI
ZKXUNXWGAUQSNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Melting Point
72-74
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124633
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)