Merck
ENA388700418
Enamine
2-chloro-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.12
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-1',2',3',6'-tetrahydro-3,4'-bipyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2.ClH/c11-10-2-1-9(7-13-10)8-3-5-12-6-4-8;/h1-3,7,12H,4-6H2;1H
Klucz InChI
KVXPXVSYONRARC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124360
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124360
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)