Merck
ENA388700410
Enamine
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanol
Inchi Code
1S/C8H13F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,12H,1-5H2
Klucz InChI
WDWKMZMIJJTUES-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124334
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)