Merck
ENA388700291
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2S/c10-5-2-1-3-11-7(5)8-12-6(4-15-8)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
Klucz InChI
KNLXDRWBMCSBJL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)