Merck
ENA388700284
Enamine
4-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-7-2-3-10-4-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
Klucz InChI
NFUYTVFVCSMTQK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124045
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124045
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)