Merck
ENA388700266
Enamine
[5-chloro-6-(2-methylpropoxy)pyridin-3-yl]methanamine
Wybierz wielkość
100 MG
1577,25 zł
250 MG
2173,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-124000-100MG
1577,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1577,25 zł
250 MG
2173,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-124000-100MG
1577,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(5-chloro-6-isobutoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O/c1-7(2)6-14-10-9(11)3-8(4-12)5-13-10/h3,5,7H,4,6,12H2,1-2H3
Klucz InChI
FNKSKYRUJIGQDY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124000
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124000
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)