Merck
ENA388700259
Enamine
5-chloro-3-ethyl-2-propyl-1H-indole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.73
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-3-ethyl-2-propyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C13H16ClN/c1-3-5-12-10(4-2)11-8-9(14)6-7-13(11)15-12/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
MCQYJSDPIUDIJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123992
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123992