Merck
ENA388700098
Enamine
4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
mp
105-107
Iupac Name
4-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
PMZXHWXCHFTBFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123593
Melting Point
105-107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123593
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)