Merck
ENA388699973
Enamine
ethyl 2-phenylmethanesulfonylacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.3
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (benzylsulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14O4S/c1-2-15-11(12)9-16(13,14)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Klucz InChI
KQCBLFUXPRFYDD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123365
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123365
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)