Merck
ENA388699834
Enamine
1-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.2
Numer MDL:
mp
112-113
Iupac Name
1-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(12)10(14-3)9(5-7)13-2/h4-5,12H,1-3H3
Klucz InChI
HACSOPAIMQVSTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123099
Melting Point
112-113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123099
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)