Merck
ENA388699728
Enamine
1-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methyl]pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.77
Numer MDL:
Iupac Name
1-((2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO.ClH/c16-14-6-7-15(10-14)9-11-4-5-12-2-1-3-13(12)8-11;/h4-5,8,14,16H,1-3,6-7,9-10H2;1H
Klucz InChI
MRUYHRKVTNKMHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124472
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124472
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)