Merck
ENA388192294
Enamine
4-(4-bromobenzoyl)oxane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.14
Numer MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H13BrO2/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(14)10-5-7-15-8-6-10/h1-4,10H,5-8H2
Klucz InChI
WWVQJNOBZNKTNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122664
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)