Merck
ENA388192233
Enamine
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.59
Numer MDL:
mp
22-25
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-6(7)9-5(4)2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
DBQFXQNGQUPVER-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
Melting Point
22-25
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)