Merck
ENA388191734
Enamine
5-chloro-3-(chlorosulfonyl)-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.1
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-3-(chlorosulfonyl)-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O4S/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)15(10,13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GMDYJDXVZIMUFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118468
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118468
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)