Merck
ENA387773036
Enamine
methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
mp
136-138
Iupac Name
methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-9(12)8-6-4-2-3-5-7(6)10-11-8/h2-5H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
FCGHXNFPSZTBIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120617
Melting Point
136-138
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120617
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)