Merck
ENA387772995
Enamine
4-(2,4-difluorophenyl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.22
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12F2O3/c13-8-1-2-9(10(14)7-8)12(11(15)16)3-5-17-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2,(H,15,16)
Klucz InChI
VIYHNGKWSFKLEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120531
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120531
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)