Merck
ENA387772948
Enamine
1-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.2
Numer MDL:
Iupac Name
1-cyclopentyl-2-methoxyethanone
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-6-8(9)7-4-2-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
PYPUDSQLJBSGCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120418
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120418
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)