Merck
ENA387772506
Enamine
4-(methoxymethyl)piperidin-4-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-10-6-7(9)2-4-8-5-3-7/h8-9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
YHBKECYKQMGJMD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119366
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119366
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)