Merck
ENA387772472
Enamine
3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Wybierz wielkość
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-119315-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2016,00 zł
250 MG
2799,90 zł
500 MG
4297,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-119315-100MG
2016,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)12-8-11/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
GIMAFCCXNRALND-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119315
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119315
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)