Merck
ENA379364594
Enamine
3-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1863,90 zł
250 MG
2571,75 zł
500 MG
3923,10 zł
1 G
4976,10 zł
2.5 G
9556,65 zł
5 G
14 043,60 zł
10 G
20 724,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-118865-100MG
1863,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1863,90 zł
250 MG
2571,75 zł
500 MG
3923,10 zł
1 G
4976,10 zł
2.5 G
9556,65 zł
5 G
14 043,60 zł
10 G
20 724,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.64
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-118865-100MG
1863,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
Klucz InChI
QWDOWSHQAJBQRD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)