Merck
ENA379364456
Enamine
3,4-diethylbenzene-1-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-118822-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1044,90 zł
250 MG
1407,60 zł
500 MG
2466,45 zł
1 G
3145,05 zł
2.5 G
5958,90 zł
5 G
8725,95 zł
10 G
12 844,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.73
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-118822-100MG
1044,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3,4-diethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H13ClO2S/c1-3-8-5-6-10(14(11,12)13)7-9(8)4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
POFJTJWGZDPGGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118822
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118822
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)