Merck
ENA379364440
Enamine
tert-butyl 3-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.35
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23N3O4/c1-13(2,3)21-12(20)17-7-5-6-9(8-17)14(4)10(18)15-11(19)16-14/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,15,16,18,19)
Klucz InChI
QBSCLEPVLRCPHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98618
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98618
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)