Merck
ENA379364236
Enamine
(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.61
Numer MDL:
Iupac Name
(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c1-2-4-7-8-5(3-6)9-4;/h2-3,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
TWXCJSIMFSNTIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118386
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118386
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)