Merck
ENA379364054
Enamine
tert-butyl N-(5-bromothiophen-3-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.17
Numer MDL:
mp
88-91
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-3-thienylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-7(10)14-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
XYKJEMNFRNXVIG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117772
Melting Point
88-91
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117772
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)